missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Vibramax 100

Compact model with a load capacity of 2 kg.

Marke:  Heidolph™ 544-21200-02

1026.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17393470

  • 1080.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Due to the 3 mm orbit and the speed of 150 to 1350 rpm, this circular vibrating shaker is ideal for suspending, for solubility studies and leaching studies.
  • The optional tension roller attachment offers the option of using different container sizes. In combination with the non-slip rubber mat, the vessels are shaken safely even at high speeds. In addition, a timer with up to 120 minutes is integrated, which triggers an acoustic signal after expiration.
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt