Learn More
Tocris Bioscience™ VH 101, thiol
Thiol functionalized VHL ligand
Marke:  Tocris Bioscience™ 7884/50
625.47 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30000031
  • 792.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
VH 101, thiol is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand with terminal thiol ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
(2S,4R)-1-[(2R)-2-[[(1-Fluorocyclopropyl)carbonyl]amino]-3-methyl-3-sulfanyl-butanoyl]-4-hydroxy-N-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2-carboxamide
50 mg
C25H31FN4O4S2
2358775-81-0
Degrader Building Blocks
0.95