Learn More
Honeywell™ Vertigo Gray PU 3 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
Beschreibung
- White Spectra™/lycra™ gestrickte Handschuhe
- Graue Beschichtung aus Polyurethan auf Handfläche und Fingerspitzen
- Elastisch am Handgelenk
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der coole Spectra™ Touch sorgt für ein zusätzliches Komfortgefühl
- Das enge Strick (13 Gauge) bietet dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl
- Die belüftete Rückseite des Handschuhs sorgt für optimale Atmungsaktivität
- Das Spectra®/lycra® Gewinde weist hervorragende Eigenschaften gegen Schnitte auf
- Die Beschichtung aus Polyurethan an der Handfläche und den Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit
- Achtung! Setzen Sie diesen Handschuh keiner Hitze aus
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
- Die graue Beschichtung ermöglicht Arbeiten in einer leicht verschmutzten Umgebung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 13 Gauge |
Farbe | Grau, Weiß |
Material | Polyurethan, Lycra™ |
Größe | 9 |
Länge (metrisch) | 23.5 cm |