Learn More
Grant Instruments™ Turbine pump to fit R4 refrigeration unit Grant
Geräuscharmes, kompaktes Design. Lieferung mit Rohrverbindungen und Spezialdeckel für den Anschluss am Tank, Rohrbohrung 12.7 mm. Grant Instruments™ vertikale Turbinenpumpe, 12 l/min für Grant Kühlbäder und Umwälzpumpen ist nur dann erforderlich, wenn die Anwendung einen höheren Druck als den von der internen Pumpe gelieferten Druck erfordert, um den Durchfluss aufrechtzuerhalten.
442.02 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15182605
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR4 |
R4 Kühleinheit |
442.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15102615
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR5 |
R5 Kühleinheit |
442.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15172605
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR123 |
Einheiten R1, R2 und R3 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Grant Kühlbädern und Thermostaten
- Geräuscharm
- Kompaktes Design
- Mit Rohranschlüssen und Deckel für den Einbau in den Tank
- Rohröffnung: 12.7 mm
- Maximaler Druck: 1650 mbar
- Maximale Flussrate: 12 l/min
Spezifikation
12 l/min | |
Vertikale Turbinenpumpe |