Learn More
Thermo Scientific™ Vertikale Lichtkammer, 311 L, Edelstahl, Typ 304 /1.4301, 2B-Oberfläche
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C mit Licht, 10 °C bis 50 °C ohne Licht; relative Luftfeuchtigkeit (RH): < 95 % bei ausgeschaltetem Licht bei 37 °C; < 75 % bei eingeschaltetem Licht bei 37 °C; Beleuchtung: Optionales Modul für die Leuchtstofflampe
Marke: Thermo Scientific™ 3906
Requires : Lichtmodule bitte separat bestellen
Beschreibung
Thermo Scientific™ vertikale Lichtkammern eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Probenexposition Licht und eine Temperaturregelung erfordert
- Eine massive Tür gehört zur Standardausstattung
- Die flexible Einrichtung von Lichtmodulen erfüllt die Anforderungen an den Probenabstand zum Licht und das Probenvolumen
- Anwendungen unter optimalen Bedingungen mit Lichtwahl ansprechen. Eine breite Lichtverteilung wird mit 7 Glühbirnen erreicht
- Drei verschiedene Lichtmodule stehen für spezifische Anwendungen zur Verfügung:
ICH-Stabilitätstests – zur Licht- und UV-Exposition gemäß Richtlinie Q1B
Pflanzenwachstum – zur Berücksichtigung hoher rot/blauer Strahlung für optimale Wachstumsbedingungen
Ausbrüten von Tieren – zur Durchführung von Tageslichtsimulationen
- Lichtzyklen programmieren:
Tag/Nacht oder individuelle Ein-/Ausschaltzyklen für jeden Tag der Woche
Simulationen der Morgen-/Abenddämmerung mit zunehmender Lichtintensität in 3 Schritten
Bestellinformation
Lichtmodule bitte separat bestellen
Certifications
CE
Serviceleistungen
24 Monate auf Teile und Arbeitszeit
Spezifikation
Temperatur und Luftfeuchtigkeit, einstellbar | |
35 lbs ausschieben/50 lbs stationär | |
CE | |
PID-Mikroprozessorsteuerungen | |
Kleine Kammer mit vertikalem Licht | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl | |
fest verdrahtet | |
0 °C bis 60 °C mit Licht, 10 °C bis 50 °C ohne Licht | |
Digital, Doppel-LED | |
Licht-Stabilitätstests, Pflanzenwachstum, Ausbrüten von Tieren | |
Mikroprozessor, PID (Proportional Integral Differential) | |
Oberhalb der Umgebungstemperatur bis 95 % RH mit ausgeschaltetem Licht/bis 75 % RH bei eingeschaltetem Licht bei 37 °C (98,6 °F) | |
Massepolymer | |
Wassereinlass-Schwerkraft bis 40 psi/2,76 bar | |
FCKW-frei, R134A | |
778 x 656 mm | |
0,1 °C | |
≤ ±0,1 °C bei ausgeschalteter Beleuchtung/≤ ±0,5 °C bei eingeschaltetem Licht, bei 20 °C bis 37 °C bei 75 % RH | |
2 Jahr auf Ersatzteile/Arbeiten | |
Widerstand 50 Kilohm bis 1 Megaohm | |
965 x 813 x 1308 mm (38 x 32 x 51,5 in.) | |
325 kg | |
261 kg |
11 ft.³ | |
15,9 kg ausschieben/22,7 kg stationär | |
1/4 PS, luftgekühlt | |
Einstellbarer Abtautimer; werksseitig auf zwei 15-min. Abtauzyklen/24 h eingestellt. | |
311 l | |
Optionales Modul für die Leuchtstofflampe | |
2 geliefert / max.11 (2 mit Licht) | |
<95 % mit Licht aus bei 37 °C; <75 % mit Licht ein bei 37 °C | |
Vertikale Lichtkammer | |
Feste Tür | |
≤ ± 5,0 % bei ausgeschaltetem Licht/≤ ± 8,0 % bei eingeschaltetem Licht | |
Digital, Doppel-LED (Direktmessung- und ablesung in % RH) | |
1 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Dampfgenerator; Erstbefüllung ca. 1 l/1 qt. | |
Innendurchmesser: 54 mm/2,1 in. | |
30,62 x 25,81 in. | |
Mikroprozessor, PID (Proportional Integral Differential) | |
Pt 100 | |
≤ ±0,3 °C bei ausgeschalteter Beleuchtung/≤ ±2,5 °C bei eingeschaltetem Licht, bei 20 °C bis 37 °C bei 75 % RH | |
max. 10 l/2,6 gal pro Tag | |
787 x 686 x 609 mm/31 x 27 x 24 in. | |
715 lb | |
575 lb | |
400 V, 50/60 Hz, 3 Phasen fest verdrahtet |