Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
1146.00 CHF - 2130.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11852133
|
Thermo Scientific™
AB4101A |
200 x 25 μl-Reaktionen |
1146.00 CHF
200 Reaktionen |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11872133
|
Thermo Scientific™
AB4101C |
400 x 25 μl-Reaktionen |
2130.00 CHF
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR ROX Mix-Kit für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
- Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
- Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42° bis 57 °C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
Einstufiges QRT-PCR-Kit mit ROX | |
RNA |
Tube | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Verso | |
Genexpression, Pathogennachweis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.