Learn More
Ansell™ Versatouch™ Grüne Nitril-Handschuhe der Serie 37-646
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 100 % Latexfrei
- Lebensmittelzugelassen
- Hochleistungs-Nitrilverbindung für verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit, auch in kalten Umgebungen
- Dank des erhöhten rautenförmigen Griffmusters bieten sie eine unübertroffene Griffsicherheit bei nassen und fetthaltigen Bedingungen
- Latexfreie Formulierung: kein Risiko einer Typ-I-Allergie
- Nicht beflockt: verhindert das Risiko einer Kontamination von Lebensmitteln
- Bieten gegenüber Naturkautschuk-Handschuhen überlegene mechanische Eigenschaften
Anwendungen:
- Entbeinen
- Rupfen und Häuten
- Marinieren
- Verpackung von Filets und Hackfleisch
- Primäres Schneiden
- Flachschälen, Schneiden und Hacken
- Dämpfen, Braten und Rösten
- Lagerung von verpacktem Fleisch
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 374:2003 |
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 10 |
Dicke (angloamerikanisch) | 11 mil |
Dicke (metrisch) | 0,28 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerade |
Modell | 37-646_10 |
Serie | 37-646 |