Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marke: 3M™ 7100079873
722.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus gebräuchlichen, kostengünstigen Materialien, mit textilem innerem Kragen. Diese Mehrweghaube ist eine äußerst kostengünstige Lösung für Umgebungen mit hohen Entsorgungsraten: Bei Verschleiß wird nur das verunreinigte Gewebe ausgetauscht, während die Kopfhalterung und die Luftzuführung weiter verwendet werden können. Ein weiteres Plus ist die Einstellbarkeit des Luftstroms von außen, sodass der Träger die Luftverteilung ganz nach seinen persönlichen Komfortbedürfnissen regeln kann.
- Haube mit wiederverwendbarer Aufhängung für die Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schultern
- Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 gegen Flüssigkeitsspritzer und geringe Energieeinwirkung (Gütegrad F) – dieselbe Klassifizierung für Stoßfestigkeit wie Schutzbrillen!
- Der von außen einstellbare Luftstrom kann an die Anforderungen des Trägers angepasst werden
- Äußerst kostengünstig für Umgebungen mit hoher Entsorgungsrate
- Universell einsetzbarer, kostengünstiger Stoff, mit Strickkragen
- Einfache Entsorgung – Komponenten können getrennt werden
- Austauschbare Überhauben
Spezifikation
1000 | |
Premium Replacement Hood with Sealed Seams and Inner Collar, S-805-5 | |
Zytron 200 | |
Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen | |
Kapuze nur mit Halskragen | |
5/Cs. | |
Acetat |
NIOSH | |
Grau | |
Kapuze mit Halsband | |
GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800 | |
S-805-5 | |
Hochwertige, wiederverwendbare Aufhängung |