Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marke:  3M™ 7000044302
77.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10357839
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die integrierte Kopfaufhängung bietet Schutz für Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
  • Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern und losen Niedrigenergie-Partikeln und Staub (Gütegrad F)
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist oder für solche, bei denen das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
  • Bereits zusammengesetzt
  • Sofort nach dem Auspacken gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,000
Integrated Suspension Hood, Small, S-433S
Polypropylen
S
3M™ Ventile für luftreinigende Gebläse-Atemschutzgeräte und Umluft-unabhängige Atemschutzgeräte
S-433 S
NIOSH
Weiß
Haube
Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen
PETG