Learn More
3M™ Versaflo™ abziehbare Visierabdeckung
Die 3M™ Versaflo™ abziehbare Visierabdeckung ist eine selbstklebende Abdeckung, die das Visier vor Kontaminationen und Kratzern schützt.
Marke: 3M™ 7000027993
26.74 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 und S-800 Kopfabdeckungen und Hauben
- Die selbstklebenden Visierabdeckungen lassen sich leicht anbringen und entfernen
- Schützt das Visier vor Kontaminationen und Kratzern
Spezifikation
Durchsichtig | |
Visor Cover | |
Klein | |
3M™ Versaflo™ S-600, S-700, and S-800 head covers and hoods |