Learn More
3M™ Versaflo™ Abziehbarer Visierschutz M-928
Selbsthaftender Visierdeckel für Gesichtsschutzschirme der 3M™ Versaflo™ M-Serie; Schutz vor Kratzern und Besprühung mit Farbe oder Chemikalien.
Marke: 3M™ 70071564341
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparenter, abziehbarer Visierschutz für Gesichtsschutzschirme der 3M™ Versaflo™ M-Serie
- Passt auf das Visier und schützt es vor Kratzern oder Besprühung mit Farbe und Chemikalien
- Selbsthaftend – lässt sich leicht aufkleben und abziehen
- Es können bis zu fünf Abdeckungen angebracht werden, eine auf der anderen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Schutz für Gesichtsschutzschirme der 3 M™ Versaflo™ M-Serie |