Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
Marke: 3M™ 7100260718
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus flüssigkeitsbeständigem Material mit Reißverschlüssen für bequemes Anlegen und Ablegen
- Durchsichtiges Kunststofffenster für die Anzeige der Steuerungselemente und die Aktivierung der Tasten
- Hält PAPR frei von Schmutz
- Kompatibel mit Versaflo™ PAPRs
- Beliebt bei Lackieranwendungen
- Hergestellt ohne Bestandteile aus Natur-Gummilatex
Spezifikation
Kunststoff | |
Schützt das PAPR-Gebläse vor Schmutz und Ablagerungen | |
TR-681 |
Atemschlauchabdeckung | |
TR-600/800 PAPR | |
10/Karton |