Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Versaflo™ M-200 Series Faceshields are lightweight and compact, offering integrated protection against dust, spraying, and chemical processing. Supplied with various faceseal options. Feature an adjustable textile harness and airflow deflector. Can be used with 3M™ PAPR and SAR Systems.
304.00 CHF - 363.00 CHF
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 14594 3B, EN 12941 TH2/TH3, CE-zertifiziert
Farbe Hellgrau
Einwegprodukt Reusable
Material Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
16468339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100140471
M-206 Comfort Faceseal Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17247660
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100140472
M-207 Schwer entflammbarer Poly Gesichtsschutz M-207 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Faceshield
  • Material: Polyethylene
  • Color: Light Grey
  • Dimensions (L x W x H): 343 mm x 343 mm x 248 mm
  • Weight (Metric): 591 g
  • Features: Chemical and Scratch Resistant Lenses, Large Viewing Area, Lightweight, Easy Visor Replacement System
  • Protection Level: NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
  • Specifications: CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001
  • Environmental Conditions: High Mobility Required
  • Hazard Type: Gas, Vapour and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust
  • For Use with (Equipment): 3M™ PAPR and SAR Systems
  • For Use with (Applications): Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Spezifikation
Spezifikation
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Hellgrau
Polyethylen
Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Unsteril
Yes
13.5 in.
13.5 in.
9.8 in.
1.3 lb.
EN 166:2001, EN 14594 3B, EN 12941 TH2/TH3, CE-zertifiziert
Reusable
Faceshield
3M PAPR and SAR Systems
Textile
343 x 343 x 248 mm
343 mm
0,343 m
0,248 m
591 g