Learn More
3M™ Versaflo™ Akku-Befestigungswerkzeug TR-838/94244(AAD)
Das 3M™ Versaflo™ Akku-Befestigungswerkzeug TR-838/94244(AAD) ist ein Zubehör für die Befestigung von TR-830 Akkus an die TR-802E Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung.
Marke: 3M™ 7100150921
15.11 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht die Befestigung von TR-830 Akkus an die TR-802E Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung
- Sorgt für eine sichere Befestigung
- Vermeidet eine versehentliche Batterieentnahme und verringert die Funkengefahr während der Verwendung
- Die mechanische Befestigung verhindert eine versehentliche Batterieentnahme und verringert die Funkengefahr während der Verwendung gemäß EN 60079-11
- Eigensicher und geeignet für explosive Atmosphären
Spezifikation
CE Approved, NIOSH Approved | |
Akku-Befestigungswerkzeug | |
TR-802E Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung |