Learn More
Gilson™ VERITY 4120 Dual Syringe Pump
Die VERITY™ Syringe Pumps sorgen für schnelle und zuverlässige wiederholte Flüssigkeitstransfers mit kleinen und großen Volumina bei der HPLC, SPE sowie sonstigen allgemeinen Methoden zur Handhabung von Flüssigkeiten.
Marke: Gilson™ 31130002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Pumpen sind mit vielen VERITY Systemen kompatibel und als Modelle mit Einzelspritze, mit Doppelspritze sowie mit Doppelspritze und T-Stück erhältlich. Für einige Modelle ist zudem ein Drucksensor erhältlich.
- Die passende Pumpe für Ihre Anforderungen
- Die VERITY 4000-Series Syringe Pumps sind ideal für alle VERITY GX-Series Liquid Handlers und den 223 Sample Changer.
- VERITY 4060 und 4260 Syringe Pumps sind zur Verwendung mit VERITY ASPEC™ SPE Systems vorgesehen und ermöglichen die Automatisierung der Flüssigkeitshandhabung sowie von Flüssigkeitsextraktionen mittels Überdruckelution.
- In Kombination mit einem ASPEC System ermöglichen die VERITY 4060 Single Syringe Pump und die VERITY 4260 Dual Syringe Pump die Automatisierung von Verfahren zur Handhabung von Flüssigkeiten sowie von Festphasenextraktionen (SPEs) mittels Überdruckelution.
Spezifikation
100/240 V | |
6,8 kg | |
40 °C |
Doppelspritze mit T-Stück | |
22,6 x 17,1 x 26,9 cm | |
5 °C |