Learn More
Emma Safety Footwear Vera Sicherheitsschuhe
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und aus Mikrofaser gefertigt. Desinfiziert mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Beständig gegen Flecken, Fett und direkten Widerstand.
Marke:  Emma Safety Footwear MM50654443
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15948561
  • 135.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • GripForce™ Easy-Twist
  • Mikrofaserkonstruktion
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Weiß
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
43
Elastisch
Vera
Mikrofaser
Stahl