Learn More
Emma Safety Footwear Vera Sicherheitsschuhe
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und aus Mikrofaser gefertigt. Desinfiziert mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Beständig gegen Flecken, Fett und direkten Widerstand.
Marke: Emma Safety Footwear MM50654439
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist
- Mikrofaserkonstruktion
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
39 |
Elastisch | |
Vera | |
Mikrofaser | |
Stahl |