Learn More
Veolia Water Systems™ UV-Lampe
Eine hochwertige, robuste UV-Lampe, deren UV-Licht wie ein Bakterizid wirkt und zur Zersetzung und Photooxidation von organischer Verschmutzung in polaren oder ionisierten Spezies führt.
Marke: Veolia Water Systems™ LC105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UV-Licht wird als Bakterizid und zur Zersetzung und Fotooxidation organischer Kontaminanten zu polaren oder ionisierten Arten verwendet.
- Die UV-bakterizide Wirkung schädigt die DNA- und RNA-Polymerase bei niedrigen Dosen und verhindert so die Replikation.
Spezifikation
Aufgliedern und Photooxidation organischer Kontaminationsstoffe in polare oder ionisierte Spezies | |
Biopure 60/120, Biopure 7/15, Maxima MK1/MK2, Medica 30/60/100 MK2 und 3, Medica 7/15 MK1, Medica Pro, Medica-D 7/15, Medica-R 30/60/100, Medica-R 7/15, Medica-S 7/15, Optima 15/30/60 und Plus, Option 1/2/3/4/5/6, PureLab Elect 5/10, PureLab Option 7/15 und Ps, PureLab Option-E 25/50/80 (Elect), PureLab Option-E 5/10, PureLab Option-R 30/60, PureLab Option-R 7/15, PureLab Option-S 30/60, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2 |