Learn More
Emma Safety Footwear Venus S2 Sicherheitsschuhe mit niedrigem Profil Größe XD
Mit glatten, leicht zu reinigenden Konturen für Vorteile bei der Hygiene entwickelt.
115.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Easy Twist Außensohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13284294
|
Emma Safety Footwear
MM79456039 |
39 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13214304
|
Emma Safety Footwear
MM79456042 |
42 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13294294
|
Emma Safety Footwear
MM79456040 |
40 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13204304
|
Emma Safety Footwear
MM79456041 |
41 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13224304
|
Emma Safety Footwear
MM79456043 |
43 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13234304
|
Emma Safety Footwear
MM79456044 |
44 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13254304
|
Emma Safety Footwear
MM79456046 |
46 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13274294
|
Emma Safety Footwear
MM79456038 |
38 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Schwarz | |
Leder | |
GripForce Easy Twist Außensohle |
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Sicherheitsschuhe mit niedrigem Profil |