Learn More
Velp Scientifica™ OXISoft™ Software
Die Velp Scientifica™ OXISoft™ Software verwaltet alle Analyseschritte und liefert Wissenschaftlern wertvolle Informationen; für die Verwendung mit OHS-Controllern
Marke:  Velp Scientifica™ A00000391
Artikelnummer. 16665442
  • 293.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Software verwaltet alle Analyseschritte und liefert Wissenschaftlern, die Experimente durchführen, wertvolle Informationen
  • Ermöglicht Wissenschaftlern Wiederholungstests, Frischetests, Formelvergleich, Verpackungsvergleich, IP während der Alterung und geschätzte Haltbarkeit
  • Bis zu vier Tests können von derselben Software verwaltet werden, um maximale Produktivität zu erzielen
Spezifikation
Spezifikation
OHS-Controller
Software