Learn More
IKA™ VC 10.400 Ständer
Zubehör zum Aufstellen eines VC 10-Vakuumreglers auf einem Labortisch in einem idealen Ablesewinkel.
Marke: IKA™ 0035001735
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit folgenden IKA™ Modellen:
- RV 3 V, RV 3 V-C, RV 3 FLEX, RV 3 mit Trockeneiskondensator, RV 3 mit Trockeneiskondensator beschichtet, RV 8 V, VC 10 Vakuumregler, RV 8 V-C, RV 8 FLEX
Spezifikation
80% | |
160 x 100 x 175 mm | |
1,318 kg |
5 °C bis 40 °C | |
16 mm |