Learn More
Eppendorf™ Varipette 4720 Pipetten
Diese Pipette ist für Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck oder hoher Viskosität bestimmt. Die Eppendorf™ Varipette™ 4720 Pipette ist ein vollständig anpassbarer Pipettierer zum präzisen Pipettieren von bis zu 10 ml in Schritten zu je 10 μl.
Marke: Eppendorf™ 4720000011
624.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.26460kg
Beschreibung
Varitip P lässt sich zum Ansaugen von 1 bis 10 ml aus Bechern mithilfe des Direktverdrängerprinzips verwenden. Varitip S eignet sich zum Absaugen von 2, 5 bis 10 ml aus großen Gefäßen mit schmalem Hals. Das System besteht aus einem Dosierteil und dem Maxitip Luftverdrängungsprinzip. Da die Maxitip ausgetauscht wird, kommt es nicht zu einer Verschleppung. Das Ventil der Maxitip gewährleistet ein tropffreies Dosieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck. Maxitip G mit Skala zur Kompensation des Nennwerts der Varipette™.Spezifikation
Varipette™ 4720 | |
1 bis 10 µl | |
1 bis 10 ml |
Einstellbare Pipette | |
Zum präzisen Pipettieren von zähflüssigen Lösungen oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck | |
1 Stück |