Learn More
HUBER Variostat™ Bäder
Variostat™ Bath insulated stainless steel tanks are the ideal choice to incubate samples and keep them at a constant temperature.
1555.00 CHF - 1690.00 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) 205 mm
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10276423
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
HUBER
6053
11 l
1690.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10013764
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
HUBER
6052
5.5 L
1555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Insulated, stainless steel tanks
  • Drain port
  • Bath cover sold separately
Spezifikation
Spezifikation
205 mm
230 V 50 Hz
230 V
50 Hz