Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLBLA0GD2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17123461
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration, unterstützt mit seinen intelligenten Sicherheitskontrollen den Arbeitsablauf und trägt zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega™ Corporation mit DLReady-Validierung ausgezeichnet.
Das Varioskan LUX ist ein modulares, erweiterungsfähiges Gerät, das eine hervorragende Anwenderfreundlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
  • Bis zu fünf Messtechnologien: Absorption (UV/VIS), Fluoreszenzintensität (einschließlich FRET), Lumineszenz (direkt und gefiltert), AlphaScreen/AlphaLISA und zeitaufgelöste Fluoreszenz (einschließlich TR-FRET/HTRF)
  • Filter und Monochromator-Optik
  • Spektralanalyse zur Assay-Optimierung
  • Fünf Messmodi: Endpunkt, kinetisch, Spektren, kinetische Spektren und Mehrpunkt
  • Integriertes Gassteuerungsmodul für das Einstellen von CO2- und O2-Konzentrationen für zellbasierte Assays
  • Gleichzeitiges Dispensieren und Messen zur Signalüberwachung bei Beginn einer Reaktion
  • Automatische dynamische Bereichsauswahl auf Basis der Signalintensität in jedem Well
  • Intelligente Sicherheitskontrollen, die den Anwender identifizieren und vor potenziellen Problemen warnen, bevor sie auftreten
  • Automatische Kalibrierung des Geräts und Eigendiagnosefunktionen für zuverlässige Leistung
  • HTRF-kompatibles Lesegerät, zertifiziert von Cisbio Bioassays
  • DLReady-zertifiziert von Promega Corporation
Das Varioskan LUX ist mit der leistungsstarken und intuitiven SkanIt Software ausgestattet und verfügt über ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität.
  • Lizenzfrei—Jeder Anwender kann die Software auf seinem Computer installieren
  • Intuitive und flexible Oberfläche für mehrere Anwender und Assays
  • Das innovative Virtual Pipetting Tool vereinfacht die Festlegung der Probenanordnung auf der Platte
  • Die Messdaten werden fortlaufend in der Datenbank gespeichert, sodass es nicht zu unerwartetem Datenverlust aufgrund von Unterbrechungen wie Stromausfällen oder unbeabsichtigten Abbrüchen kommen kann
  • Vereinfachte Datenverarbeitung und -export
    • Export der Daten mit nur einem Mausklick oder automatisches Versenden per E-Mail nach Abschluss des Durchlaufs
    • Verschiedene Dateiformate für das Exportieren der Ergebnisse: *.xlsx, *.pdf, *.xml und *.txt
  • Anzeige von Spektren und kinetischen Kurven in Echtzeit während der Messung
  • Integrierte Kalkulationsfunktionen für die Datenanalyse (Blindwertsubtraktion, Mittelwert/Standardabweichung/Variationskoeffizent, Standardkurve, Dosisreaktion, Qualitätskontrolle, Klassifizierung, kinetische und Spektralanalyse, anwenderdefinierte Formeln usw.)
  • Umfassende Ergebnisberichte mit Rückverfolgbarkeit von Aktionen und Einstellungen während der Laufzeit
  • Erhältlich in zwei Editionen: Research Edition für Biowissenschaftler sowie Drug Discovery Edition mit den notwendigen Funktionen gemäß der FDA-Norm 21 CFR Teil 11.
Das Varioskan LUX ist modular und aufrüstbar. So können Sie das System Ihren Ansprüchen anpassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Roboter
Bis zu 45 °C
96 Wells: 15 s, 384 Wells: 45 s, 1536 Wells: 135 s
6- bis 1.536-Well-Platten, Absorption: 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten
Oben und unten
Orbital
< 2,2 s/Well, 400 bis 500 nm, 1 Blitz, 2 nm-Schritt
0,003 Abs oder ±2 % bei 200 bis 399 nm (0 bis 2 Abs), 0,003 Abs oder ±1 %, bei 400 bis 1.000 nm (0 bis 3 Abs)
23 in.
Fluoreszenzintensität: oberer Messwert > 6 Dekaden; Lumineszenz: > 7 Dekaden
51 cm
Endpunkt, Kinetik, Spectra, Mehrpunkt, Kinetik-Spektren
1 bis 21 %
Fluoreszenzintensität (oberer Messwert): < 0,4 fmol Fluorescein/Well (schwarze 384-Well-Platte); Lumineszenz: < 7 amol ATP/Well (weiße 384-Well Platte)
Absorption: 200 – 1.000 nm, Fluoreszenzintensität: Anregung: 200 – 1.000 nm, Emission: 270 – 840 nm, Lumineszenz: 360 – 670 nm, AlphaScreen: Anregung 680 nm, Emission 400 – 660 nm
57 kg
53 cm
Photomultiplier (PMT)
Xenon-Blitzlampe, LED
Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen
Varioskan™
0 bis 6 Abs
SkanIt Software
Doppelmonochromatoren, Doppelanregungsmonochromatoren, Doppelemissionsmonochromatoren, Filter
0,1 bis 15%
58 cm
20 in.
96-Well-Platte: 0 bis 4 Abs, ±2 % bei 450 nm, 384-Well-Platte: 0 bis 3 Abs ±2 % bei 450 nm
2
SD < 0,001 Abs oder VK < 0,5 % bei 450 nm (0 bis 3 Abs)
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch
125 lb.
21 in.