Learn More
Lauda™ Varioshake VS 8 BE Shaker with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug
Schüttler mit bidirektionaler Bewegung, hochbelastbar, geräuscharm, kompakte Bauweise
Marke:  Lauda™ L003136
Artikelnummer. 16679405
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Electronic speed control, stepless, gentle start-up
  • Clear control panel for easy operation with rotary knobs
  • Timer adjustable up to 60 min. or continuous operation
  • Shaking table made of anodized aluminum with four plastic pins
  • Drive by an overload-protected AC motor
  • Compact, low-wear mechanism with mass balancing for a secure stand
  • Constant speed, independent of load
  • Excellent for continuous use
  • Outer housing made of electrolytically galvanized sheet steel, powder-coated
  • Technical Features:
    • Ambient temperature range: 10 to 60 °C
    • Power consumption max: 0.07 kW
    • Shaking amplitude: 20 mm
    • Shaking frequency: 20 to 300 1/min
    • Shaking tray (W x D): 330 x 330 mm
    • Load max: 8 kg
    • Overall dimensions (W x D x H): 350 x 375 x 160 mm
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20 bis 300 min-1
    230 V
    50/60 Hz