Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 3012 NT VARIO™ Select
Diese VARIO-Pumpstände bieten ein besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das sehr gute Endvakuum. Die Auslegung auf höchste Chemikalienbeständigkeit ermöglicht nahezu universellen Einsatz in Chemie und Pharmazie. Der PC 3012 NT VARIO select bietet ein bewährtes Konzept für Eindampfungen von großen Lösemittelmengen.
13095.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 1,5 mbar |
---|---|
Enthält | Montierte Pumpe, manuell |
Geräuschpegel | 47 dBA |
Gewicht (metrisch) | 29,7 kg |
Flussrate | 14,3 m3/h |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17764909
|
VACUUBRAND™
25743850 |
CEE |
13095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17774909
|
VACUUBRAND™
25743851 |
CH |
13095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17784909
|
VACUUBRAND™
25743852 |
UK |
13095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor
- automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
- erfüllt Vakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel in großen Mengen
- unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung
Spezifikation
1,5 mbar | |
47 dBA | |
14,3 m3/h | |
616 mm | |
Vakuumsystem | |
Einsatz in Kleinstanlagen, Kilolaboren, Scale-up-Anlagen | |
Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Destillationssäulen |
Montierte Pumpe, manuell | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP 40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |