Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Membranpumpe MD 12C NT VARIO™ Select
Diese MD 12C NT VARIO select Pumpen bieten ein besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das sehr gute Endvakuum und erfüllen hohe Vakuumanforderungen für die meisten Lösemittel. Die konsequente Auslegung auf höchste Chemikalienbeständigkeit ermöglicht nahezu universellen Einsatz in Chemie und Pharmazie.
Marke: VACUUBRAND™ 25743750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Erfüllt hohe Vakuumanforderungen für große Mengen Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Extra lange Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Maximales Vakuum mit Gasballast
Spezifikation
3 mbar | |
47 dBA | |
28,9 kg | |
450 mm | |
260 mm | |
IP 40 | |
Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Vakuumdestillationssäulen |
Montierte Pumpe, manuell | |
CEE | |
14,3 m3/h | |
533 mm | |
Vakuumsystem | |
1,1 bar | |
200/230 V |