Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™-Adapter für halbfeste Schläuche, UNF(M)
VapLock™ Adapter für halbfeste Schläuche, UNF(M) wurden für sichere, auslaufsichere Verbindungen entwickelt
64.55 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
Produktcode | Marke | Größe | Gewindegröße (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Gewindegröße (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17182435
|
Cole-Parmer™
12020-03 |
1/16 Zoll AD-Kompression x UNF (M) | 1/4-28 UNF(M) | Grün/blaues PP/ETFE |
64.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Farbcodierung zur problemlosen Identifizierung
- Zweiteiliges System mit Mutter und Ferrule
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |