Learn More
Vanadiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
130.54 CHF - 476.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326118
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011095.G1
1 m
130.54 CHF
1 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11336118
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011095.G5
5 m
476.76 CHF
5 Meter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-62-2
50.94
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
Vanadium
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]
Spezifikation
Vanadium wire
7440-62-2
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
50.94
CHEBI:35170
Geruchsneutral
Draht
1.0mm (0.04 in.) dia.
(Metallbasis)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Vanadium
23990
99.5%
≈4.8g/m
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen