Learn More
Vanadium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11331419
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium
Menge 50 mL
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Vanadium(V)-oxid:0,18%; Wasser:94,82%