Learn More
Vanadium(IV)-Ätioporphyrin-III-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanadium(IV) etioporphyrin III oxide |
CAS | 15709-03-2 |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 50 mg |
Summenformel | C32H38Cl2N4OV |
MDL-Nummer | MFCD00058901,MFCD00058901 |
Synonym | oxovanadium 2+ ;2,7,12,17-tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin-22,24-diide |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | LLVNESQRTPCYSP-UHFFFAOYSA-N |