Learn More
Brady™ Ventil- und elektrischer Sperrsatz
Das Kombinationsverriegelungskit bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um die gängigsten mechanischen und elektrischen Kontrollpunkte zu sperren.
Marke:  Brady™ 806179
Artikelnummer. 15613547
  • 1045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kit für Ventil- und elektrische Verriegelung
Spezifikation
Spezifikation
Valve and Electrical Lockout Kit (NL)
Rot/Silber
Große universelle Basisklemmeneinheit zur Ventilsperrung, großer Sperrarm, Kabelbefestigung, einstellbare Schieberventilvorrichtung, APLCO mit ummanteltem Metallkabel, großer Sperrvorrichtung mit Stecker, 227 V-Leitungsschutzschalter ohne Bohrung, 480 bis 600 V-Leitungsschutzschalter ohne Bohrung, 480 bis 600 V-Trennschalter-Unterbrecherkit, Miniatur-Demokit für Leitungsschutzschalter (1 Stück pro Typ), Nylonverriegelungshaspe, 1 Packung mit roten Sicherheitsschlössern, 1 Packung mit roten Sicherheitsverriegelungen (25 mm): Nicht bedienen Etikett und Stift. Alle werden in einem 600-Denier-Polyester-Seesack geliefert.