Learn More
SCAT Ventilkupplungen
Schnellkupplungen ermöglichen den sicheren und schnellen Anschluss von Schläuchen.
Marke: SCAT 160193
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle Trennung mit einem einzigen Klick
- Integrierte Ventilfunktion: Geschlossenes Sicherheitssystem bleibt auch beim Abziehen eines Schlauchs erhalten
- Praktische Schnellkupplungen können für alle SCAT-Sicherheitssysteme verwendet werden
Spezifikation
Polypropylen | |
Inline-Kupplungskörper mit Ventil (f) | |
6 mm-Schläuche mit Schraubanschluss |
Inline-Kupplungskörper mit Ventil (f), PP, für Schläuche mit ca. 6 mm ID und Schraubanschluss, Dichtung aus EPDM | |
1 Komponente |