Learn More
Ohaus™ Valor™ 7000 Kompakte Lebensmittelwaage
Die kompakte OHAUS Valor 7000 Lebensmittelwaage verbessert die Produktivität beim Wägen und Dosieren von Lebensmitteln. Zweifach-Displays und berührungslose Sensoren, benutzerfreundliches Menü und Setup sowie die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse sorgen für ein nahtloses und problemloses Benutzererlebnis.
Marca:  Ohaus™ 30031826
460.00 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Codice prodotto. 13435129
  • 677.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Anwendungen: Wägen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Akkumulation
  • Anzeige: Flüssigkristallanzeige (LCD) mit dualer Hintergrundbeleuchtung
  • Betrieb: Wechselstrom (im Lieferumfang enthalten) oder wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten)
  • Kommunikation RS232 (im Lieferumfang enthalten); USB, Ethernet oder zweiter RS232 (Zubehör separat erhältlich)
  • Bauweise: ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüverriegelungsschalter, vordere Füllstandsanzeige
  • Konstruktionsmerkmale: 210 Stunden Batterielebensdauer, 3 LED-Kontrollleuchten mit wählbaren Betriebs- und akustischen Signaleinstellungen, wählbare Umgebungs- und Druckeinstellungen, automatische Abschaltung, automatisches Tara
  • Plattformgröße:  8,9 x 11,8 Zoll (225 x 300 mm) 
  • Stromversorgung: Wechselstrom (im Lieferumfang enthalten);  Wiederaufladbare Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Einheiten: Gramm;  Kilogramm;  Unze;  Pfund;  Pfund:Unze
  • Tara-Bereich: Bis Kapazität durch Subtraktion
  • Schutzart: IP43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
210 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich); RS232 (im Lieferumfang enthalten); 2. RS232 (als Zubehör erhältlich).
Dual-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED
Abdeckung während der Verwendung
Edelstahl
Kompakte Lebensmittelwaage
9,2 lb
Wiederaufladbare Batterie (im Lieferumfang enthalten).
30 kg (60 lb.)
1 kg (0,002 lb)
± 2 g
V71P30T
311 x 327 x 177 mm (12,9 x 4,6 x 12,2 in.)
4,2 kg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali