Learn More
Valaciclovir Hydrochlorid Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15733467
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124832-27-5
Summenformel C13H21ClN6O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valaciclovir Hydrochlorid Hydrat
Menge 5 g
Formelmasse 360,8
MDL-Nummer MFCD01861507
InChI-Schlüssel ZCDDBUOENGJMLV-VGVXOIKUNA-N
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
IUPAC-Name 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 360.80