Learn More
Thermo Scientific™ [Val5] Angiotensin II, Mensch
Click to view available options
5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Spezies | Human |
Reinigungsverfahren | HPLC |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 1032.15 |
Produkttyp | [Val5] Angiotensin II, human |
Menge | 5 mg |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Sequenz | Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe |
Nur für Forschungszwecke