Learn More
Gardner Denver Welch™ Vakuumregulator mit Messuhr für MP/MPC-Pumpen
Wird am Einlass der MP/MPC-Pumpe befestigt, um den Vakuumstand über ein Entlüftungsventil zu regeln.
Marke:  Gardner Denver Welch™ 700458-02
Artikelnummer. 13168266
  • 206.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit den Pumpen MP/MPC095 Z, 110 E, MPC105 T, MPC155 Z
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumregulator mit Messuhr
Pumpen MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z