Learn More
BINDER™ Vakuumpumpe VAP 1
Vakuumpumpe VAP 1 – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Chemie-Membranpumpe mit einem nominalen Luftstrom von 2,0 m³/Stunde, Enddruck 7 mbar
Marke: BINDER™ 5013-0217
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nominaler Luftstrom 2,0 m3/h
- Endvakuum 7 mbar
- Pumpenmembran aus höchst beständigem PEEK-Kunststoff
- Geräuschpegel < 50 dB(A)
Spezifikation
7 mbar | |
Vakuumpumpe VAP 1 – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Chemie-Membranpumpe mit einem nominalen Luftstrom von 2,0 m3/Stunde, Enddruck 7 mbar | |
VAP 1 | |
EU | |
2.0 m3/hr. | |
VAP 1 | |
Vakuumtrocknung | |
BINDER Kammern Serie VD |
230 V, 50/60 Hz | |
Plastic | |
<50 dBA | |
19 kg | |
50/60 Hz | |
IP 20 | |
7 mbar | |
230 V, 50/60 Hz |