Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Perform derivatization and other small-scale reactions reliably and with ease.
Ideale Applikationen
- Allgemeine Probeninkubation und -verdampfung in verschiedenen Röhrchengrößen
- Derivatisierungsreaktionen (Silylierung, Alkylierung und Acylierung) für die GC-Probenvorbereitung
- Proteinhydrolyse und Vakuumhydrolysereaktionen für die Aminosäurenanalyse mittels HPLC
- LED-Anzeige: Abstimmung der digitalen Anzeige mit dem Thermometer im Block, um den Temperatur-Sollwert zu kalibrieren
- Modulares Design: Austausch der Aluminiumblöcke und Fläschchen, Anschluss einer kompatiblen Verdampfungseinheit
- Vier Ausführungen: Einfachblock- und Dreifachblock-Modell, jeweils nur mit Heizfunktion oder mit Heiz- und Rührfunktion
- Optionale Temperaturkontrolle im Block mittels Temperaturfernsonde, eines optionalen Zubehörteils zur Temperaturregulierung von Block-Wells oder Probenröhrchen
Das Derivatisierungssystem kann Heiz-, Rühr- und Verdampfungsfunktionen in einem vielseitigen, modularen System kombinieren, das sich leicht in Ihre Anwendung einbinden lässt.
- Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul
- Reacti-Vap Verdampfungsmodul
- Reacti-Blöcke, Reacti-Vial Magnetrührer und Reacti-Vial kleine Reaktionsröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 mL |
Menge | 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur