Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuumpumpe aus Polyethylen
Die Vakuumsaugpumpe arbeitet mit einem Wasserdruck von mehr als 11 psi und verfügt über Schnellkupplungsschläuche und einen maximalen Durchfluss von 6 l/min.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F32947-0000
Artikelnummer. 15525594
  • 23.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Operating on water pressure above 11psi, Vacuum Aspirator Pump has quick-disconnect hoses and maximum flow of 6L/min.
  • Die hochdichte Polyethylen-Saugpumpe arbeitet mit einem Wasserdruck von über 11 psi (7584 N/m2)
  • Integriertes Rückschlagventil hält korrosiven Filtraten und Dämpfen stand
  • Die Schlauchschnellkupplung eignet sich für Schläuche mit einem ID von 6,4 bis 9,5 m (0,26 bis 0,375 Zoll)
  • Der Hahnanschluss mit Außengewinde hat einen ID von 9,5 mm (0,375 Zoll)
  • Der maximal erreichbare Unterdruck beträgt 69,6 cm Hg (27,4 Zoll) bei einem Durchfluss von 6 l/min (1,5 gal.)
Spezifikation
Spezifikation
9.5 mm
HDPE
Weiß
Nicht autoklavierbar
Hydrometer mit Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 0.375 Zoll)
Zylindrisch