Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT Vakuumsteuerung
Die anwendungsbasierte VACUU·SELECT-Steuerung mit Touchscreen ist einfach zu bedienen, vielseitig und effizient für alle gängigen Vakuumprozesse in Chemielaboren. Erstellen Sie einzigartige Anwendungen bequem mit Drag-and-Drop und erkennen Sie die Siedepunkte bei der Lösungsmittelverdampfung.
Marke: VACUUBRAND™ 20700000
1586.06 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21805" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vereinfachte Laborarbeit durch die grafische Benutzeroberfläche
- Vordefinierte Anwendungen sparen Zeit und garantieren reproduzierbare Ergebnisse
- Der Anwendungseditor ermöglicht eine einfache Anpassung
- Integrierte Hilfefunktion
- Vereinfachte Prozesse durch manuelle Sollwertsteuerung
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Keramik-Vakuumsensor
- Messbereich: 0,1 bis 1080 mbar (0,1 bis 810) torr)
- Messprinzip: Keramikmembran (Aluminium), kapazitiv, gasunabhängig, Absolutdruck
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
± 1 mbar/hPa/torr | |
Touchscreen | |
Keramik-Vakuum |
VACUU·SELECT | |
Je 1 | |
Vakuumsteuerung |