Learn More
BD Vacutainer™ Plasmaröhrchen aus PET (Polyethylenterephthalat) mit Hemogard-Verschluss
Erzielt optimale Antikoagulation durch den Einsatz von Heparin pharmazeutischer Qualität. BD Vacutainer™ Heparin-Plasmaröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem grünem Hemogard™ Verschluss. Röhrchen in den Größen 2, 4, 6 und 10 ml sind entweder mit Natriumheparin oder Lithiumheparin als Zusatzstoff erhältlich.
Marke:  BD 367876
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12977676
  • 252.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
BD Vacutainer™ Heparin Plasmaröhrchen für die klinische Chemie sind mit sprühgetrocknetem Natriumheparin- oder Lithiumheparin-Zusatzstoff erhältlich. Heparin wirkt als Antikoagulans, da es einen Antithrombin-Komplex entwickelt. Dieser Komplex hemmt Thrombin und den aktivierten Faktor X und verhindert so die Gerinnung.
  • Die optimale Antikoagulation wird durch die Verwendung von 17 IU Heparin pro ml Blut erreicht (wenn der Füllstand korrekt ist)
  • Das Heparin wird mit einem speziellen Verfahren auf die Innenwände der Röhrchen sprühgetrocknet, so dass der Zusatzstoff gleichmäßig verteilt wird, um die bestmögliche Löslichkeit zu erzielen
  • Für die klinische Chemie wird im Allgemeinen Lithiumheparin gegenüber Natriumheparin bevorzugt
  • Das richtige Mischen (8-10 Inversionen) des Röhrchens unmittelbar nach der Entnahme der Blutprobe ist äußerst wichtig, um eine Mikrogerinnung zu vermeiden
  • Zentrifugationsbedingungen: ≤1300 g 10 Minuten lang bei 18–25 °C
  • Das 10 ml-Natriumheparin-Röhrchen besteht aus Glas und verfügt über einen konventionellen Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Plasmaröhrchen
Polyethylen-Terephthalat
Hemogard
Vacutainer™ Needle and Tube Holder
13 x 100 mm
Papier
Natrium-Heparin
Sterile
6 ml
Grün
Zum Erhalt einer Plasmaprobe verwendet