Learn More
Greiner Bio-One Mehrfach-Blutentnahmekanülen
VACUETTE™ Mehrprobenkanülen für die Blutentnahme werden hauptsächlich für die routinemäßige Blutentnahme verwendet und sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Der Kanülenschutz ist farbcodiert für die visuelle Erkennung der Messinstrumente. Kanülenstärken mit 18G, 20G, 21G und 22G sind in Längen von 1 in und 1,5 in erhältlich.
394.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Vacuette™ Mehrprobennadel für die Blutentnahme
Material Edelstahl
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität CE, OSHA
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Gauge Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gauge Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17790578
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
450077
20 G 1,5 in. 3.81 cm
394.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur routinemäßigen Blutentnahme
  • Ausschließlich zum Einmalgebrauch
  • Hergestellt aus Edelstahl und mit einem Sicherheitsventil an einem Ende
  • Die Farbe der Schutzkappe zeigt den Nadeltyp/die Nadelstärke an: Gelb (20 G), Grün (21 G), Schwarz (22 G)
Spezifikation
Spezifikation
Vacuette™ Mehrprobennadel für die Blutentnahme
Steril
Ja
Quickshield™ Sicherheitsröhrchenhalter
Synthetischer Gummi
Edelstahl
CE, OSHA
Mehrfachentnahme Blutentnahme
Polypropylen
4 °C bis 25 °C