Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner RS232 Cable
V4500 Barcode Scanner accessories to ensure uninterrupted productivity.
31.64 CHF - 41.22 CHF
Spezifikation
Typ | RS232 Cable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30057754
|
Brady™
177240 |
9.186 ft. |
41.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
30057747
|
Brady™
177239 |
3.28 ft. |
31.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Cable - RS232 Cable for V4500 Barcode Scanner
Spezifikation
RS232 Cable | |
V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |