Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner RS232 Cable
V4500 Barcode Scanner accessories to ensure uninterrupted productivity.
Brand:  Brady™ 177239
 View more versions of this product
Product Code. 30057747
  • 32.45 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Cable - RS232 Cable for V4500 Barcode Scanner
Spécification
Spécification
RS232 to RJ50-1 Cable for V4500 Barcode Reader
0.198 lb.
V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229)
Cable
0.09 kg
Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling
3.28 ft.
BRA-RS-RJ50-1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis