Learn More
3M™ Ersatzvisier der Serie V4
Artikelnummer. 15729927
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
V4C Visier
V4D Visier
V4F Visier
Lens Material:
Acetat
Polycarbonat
Stahlnetz
Ersatzvisiere der Serie 3M™ V4 bietet je nach Material eine Vielzahl an widerstandsfähigen Eigenschaften.
  • Leicht austauschbar, Visier zum Einrasten
  • Zur Verwendung mit 3M™ V4 D Gesichtsmasken
  • Das Ersatzvisier aus durchsichtigem Acetat besitzt eine gute Chemikalienbeständigkeit
  • Acetat-Visier mit guten optischen Eigenschaften und Antifog-Beschichtung
  • Das Ersatzvisier aus durchsichtigem Polycarbonat ist stoß- und kratzfest
  • Ersatz-Gittervisier aus Stahl mit schwarzer matter Oberfläche, schützt vor fliegenden Spänen und Splittern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN1731
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp V4 Serie Ersatzvisor
Zur Verwendung mit (Geräte) V4C Visier
Lens Material Stahlnetz