Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
2000.00 CHF - 4870.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum 15 mbar
Flussrate 1.3 m3/hr.
Pumpentyp Ölfreies Diaphragma
Anwendungen Rotationsverdampfung
Maximaler Druck Ambient
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000651
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080000
Vacuum Pump
2000.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000621
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080001
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation
3015.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000622
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080010
Vacuum Pump, Woulff Bottle
2230.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000633
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080011
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
3570.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000629
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080100
Vacuum Pump, I-80 Controller
2740.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000614
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080101
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
4055.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000697
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080110
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle
2945.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000695
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080111
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
4220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000635
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080200
Vacuum Pump, I-180 Controller
3375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000643
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080201
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
4665.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000696
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080210
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle
3505.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000609
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V080211
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
4870.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spezifikation
Spezifikation
15 mbar
Ölfreies Diaphragma
Ambient
1.3 m3/hr.
Rotationsverdampfung
100/240 V