Learn More
BUCHI V-180 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-180 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
2375.00 CHF - 5310.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum 10 mbar
Motortyp Bürstenlos, DC
Abmessungen (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Tiefe (metrisch) 207 mm
Material PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000617
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180000
Vacuum Pump
2375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000613
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180001
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation
3685.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000640
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180010
Vacuum Pump, Woulff Bottle
2600.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000623
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180011
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
3900.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000631
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180100
Vacuum Pump, I-80 Controller
3195.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000636
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180101
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
4395.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000650
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180110
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle
2945.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000624
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180111
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
4605.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000618
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180200
Vacuum Pump, I-180 Controller
3795.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000630
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180201
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
5050.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000698
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180210
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle
4000.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000694
Unterlagen ansehen
BUCHI
11V180211
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
5310.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spezifikation
Spezifikation
10 mbar
207 x 185 x 238 mm
PTFE
32 to 57 dBA
1,5 m3/Std.
238 mm
185 mm
IP21
Rotationsverdampfung
Ambient
100/240 V
Bürstenlos, DC
207 mm
V-180
180 W
50/60 Hz
207 mm
Ölfreies Diaphragma
2
1
Rotary Evaporator