Learn More
UVP Standard-Quecksilber-Pen-Ray-Modelle
Die tragbaren Niederdruck-Gasentladungslampen mit Quecksilber eignen sich optimal für kleine Öffnungen und Anwendungsbereiche, die spektroskopische Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzbestimmung erfordern.
Marke:  UVP 90-0004-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11739074
  • 580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Die Lampe wird mit einem Kabel mit 16 in. (41 cm) Länge und standardmäßigem 2-poligen Stecker an eine separate Stromversorgung mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen—
Beschreibung
Beschreibung
Handgeführte UV-Lampen mit niedrigem Druck
  • Optimal zum Einsetzen in kleine Öffnungen zur Kalibrierung spektroskopischer Wellenlängen, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzdetektion
  • Für den Betrieb bei niedrigeren Temperaturen und Helligkeiten, bis zu 5000 Stunden gleichbleibend hohe Leistung.
  • Für den Einsatz mit Niederdruck-Gasentladungslampen mit Quecksilber und Quarzglasröhrchen-Konstruktion
  • Einfache Installation, da sich die Elektroden am Ende befinden
  • Relative Intensität bei 3/4 in. (1.9 cm) Entfernung: 4400μw/cm2
  • Wellenlänge: 254 nm
Spezifikation
Spezifikation
41 cm (16 Zoll) Kabel und 2-poliger Standardverbinder
800 V
12,7 mm
Zur Einführung in kleine Öffnungen in der spektroskopischen Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder dem Fluoreszenznachweis
120,6 mm
Quecksilberlampe
254 nm
9,5 mm
4-3/4 in.
1213 μW/cm2, 365 nm bei 1,9 cm (3/4 in.), mit 20 mA AC-Lampenstrom