Learn More
UVP Mineralight™ Hochleistungsdisplaylampen: Ersatzröhren
UVP 25-Watt-Röhrchen für stundenlange UV-Beleuchtung bei Verwendung mit leistungsstarken Minerallicht-Anzeigelampen.
42.25 CHF - 71.05 CHF
Spezifikation
Wirkleistung | 25 W |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion |
Länge (angloamerikanisch) | 17,12 in. |
Länge (metrisch) | 434,84 mm |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11847104
|
UVP
34-0073-01 |
Ersatz-Kurzwellenröhre | 254 nm |
56.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11776832
|
UVP
34-0060-01 |
Ersatz-Langwellenröhre | 365 nm |
42.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766832
|
UVP
34-0072-01 |
Ersatz-Mittelwellenröhre | 302 nm |
71.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- 25-Watt UV-Röhren für helle Beleuchtung
- Erhältlich mit 254 nm, 302 nm oder 365 nm UV
- Verwenden Sie die im Lieferumfang der Lampe enthaltenen Halterungen, um die Lampe an der Decke oder einer anderen Struktur für UV-Deckenbeleuchtung anzubringen
- Abmessungen: 18.5 L x 4.75 B x 5 H (Zoll)
Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion
Spezifikation
25 W | |
17,12 in. | |
Je 1 |
Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion | |
434,84 mm |